Phenol flydende ≥75%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1624.0500EA 1480 DKK
A1624.0500
Phenol flydende ≥75%
Phenol flydende
Formel: C₆H₅OH
Molekylvægt: 94,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN nummer: 2821
ADR: 6.1,II