Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
C.I. 42655
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0770-100GEA
8130
DKK
B0770-100G
B0770-5G
B0770-25G
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formel:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Molekylvægt: 854,04 g/mol Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078482 CAS-nummer: 6104-58-1 EINECS: 228-058-4 |