Sudan IV
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC16986104EA 1410 DKK
EHERC16986104
Sudan IV
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Molekylvægt: 380,45 g/mol
Smeltepunkt: 188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003893
CAS-nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538