Natriumchlorid regeneration salt til blødgøring af vand
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTHN049.1EA 53.65 DKK
ROTHN049.1
Natriumchlorid regeneration salt til blødgøring af vand
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58,44 g/mol
Kogepunkt: 1416 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 801 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3