Kieselgel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
45809.06EA
1660
DKK
45809.06
45809.14
Kieselgel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS til HPLC
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |