Kieselgel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS til præparativ kromatografi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45819.14EA 2240 DKK
45819.14 45819.06
Kieselgel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS til præparativ kromatografi
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60,08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4