Dimethyl sulfoxid-D6 (99.8% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
87154.0006EA 513 DKK
87154.0006 87154.0025 87154.0007 87154.0001 87154.0100 87154.0011 87154.0010
Dimethyl sulfoxid-D6 (99.8% D) til NMR spektroskopi
Dimethyl sulfoxid-D6
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molekylvægt: 84,09 g/mol
Kogepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 20,2 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %