Riboflavin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16813600EA 495 DKK
EHERC16813600
Riboflavin
Riboflavin
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Molekylvægt: 376,37 g/mol
Smeltepunkt: 280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005022
CAS-nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367