Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. 1062901
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
87886.180EA
393
DKK
87886.180
Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. 1062901
Perchlorsyre
Bestillingsoplysninger: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel:
HClO₄ Molekylvægt: 100,46 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS-nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN nummer: 3264 ADR: 8,III |