Metylorange 0,1% i vandigopløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250EA
481
DKK
1.01323.0250
1.01323.1000
Metylorange 0,1% i vandigopløsning, Supelco®
Metylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molekylvægt: 327,34 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS-nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (H2O, 20 °C) |