2-Fluorstyren ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol 0,10 %
A17425.06EA 1370 DKK
A17425.06 A17425.22
2-Fluorstyren ≥98% stabilised
2-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122,14 g/mol
Kogepunkt: 29…30 °C (4 mmHg)
Massefylde: 1,020
Flammepunkt: 35 °C (95 °F)
MDL Number: MFCD00013550
CAS-nummer: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
ADR: 3,III