4-Chlorstyren ≥99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
B20512.09EA 620 DKK
B20512.09 B20512.18
4-Chlorstyren ≥99% stabilised
4-Chlorstyren
Formel: C₈H₇Cl
Molekylvægt: 138,6 g/mol
Kogepunkt: 191…192 °C
Smeltepunkt: –16 °C
Massefylde: 1,089
Flammepunkt: 67 °C (153 °F)
MDL Number: MFCD00000632
CAS-nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8