Chlortoluron
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylurinstof
EHERC11530000EA 1040 DKK
EHERC11530000
Chlortoluron
Chlortoluron
Formel: (C₆H₃ClCH₃)NC(S)NH₂
Molekylvægt: 212,68 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 15545-48-9
EINECS: 239-592-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III