Kaempferol
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
ALX385005M050
ENZOALX385005M050EA 1600 DKK
ENZOALX385005M050
Kaempferol
Kaempferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molekylvægt: 286.24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6