Natriumhydroxid 6 mol/l (6 N) i vandigopløsning
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.99062.9025EA 0 DKK
1.99062.9025
Natriumhydroxid 6 mol/l (6 N) i vandigopløsning
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Massefylde: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II