2,6-Diaminopyridin

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

EHERCA12197300EA 634 DKK
EHERCA12197300
2,6-Diaminopyridin
2,6-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
Molekylvægt: 109,13 g/mol
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Flammepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006329
CAS-nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR