4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11301.14EA
3980
DKK
A11301.14
A11301.09
A11301.06
4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
4-Nitro-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekylvægt: 162,15 g/mol Smeltepunkt: 78…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017615 CAS-nummer: 96784-54-2 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |