L-Phenylalanin ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-α-Phenylalanin
A13238.18EA 0 DKK
A13238.18 A13238.22 A13238.0B A13238.36 A13238.14
L-Phenylalanin ≥99%
L-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 275 °C (dec.)
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271