2-Tolylboronsyre 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO309260050EA 792 DKK
ACRO309260050 MAYBAC30926.10 ACRO309260010
2-Tolylboronsyre 95%
2-Tolylboronsyre
Formel: C₇H₉BO₂
Molekylvægt: 135,96 g/mol
Smeltepunkt: 164…165 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00093526
CAS-nummer: 16419-60-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %