2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC17883150EA 557 DKK
EHERC17883150
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molekylvægt: 146,23 g/mol
Kogepunkt: 228,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51 °C
Massefylde: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004681
CAS-nummer: 144-19-4
EINECS: 205-619-1

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR