2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Dinitro-6-methylphenolDNOC
EHERC13050000EA 1260 DKK
EHERC13050000
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Molekylvægt: 198,14 g/mol
Kogepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88 °C
Massefylde: 1,58 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer: 534-52-1
EINECS: 208-601-1
UN nummer: 1598
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03307