2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-D
49083.EA 479 DKK
49083.
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Molekylvægt: 221,04 g/mol
Kogepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137…139 °C
Massefylde: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004300
CAS-nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825