N-Ethylmaleinimid (NEM)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
SERA11331.02EA 0 DKK
SERA11331.02 SERA11331.03
N-Ethylmaleinimid (NEM)
N-Ethylmaleinimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
Molekylvægt: 125,13 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46 °C
MDL Number: MFCD00005509
CAS-nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855