Salpetersyre 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
310547.1000EA 237 DKK
310547.1000
Salpetersyre 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63,01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%