N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
MSFTA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41102.9999EA
0
DKK
8.41102.9999
8.41102.0005
8.41102.0002
8.41102.0025
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid til syntese, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid
Formel:
C₆H₁₂F₃NOSi Molekylvægt: 199,25 g/mol Kogepunkt: 130 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000411 CAS-nummer: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Molar Mass | 199.25 g/mol |
Boiling Point | 130 - 132 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 25 °C |
Density | 1.085 g/cm3 |