3-Nitrophthalsyreanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0100EA 1170 DKK
8.20903.0100 8.20903.0025 8.20903.9999
3-Nitrophthalsyreanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalsyreanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Molekylvægt: 193,12 g/mol
Smeltepunkt: 159…162 °C
MDL Number: MFCD00005921
CAS-nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol