Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20196.9999
Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
Molekylvægt: 152,98 g/mol
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000189
CAS-nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN nummer: 2643
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 152.98 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (50 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.4586 (20 °C, 589 nm)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)