Allyl cyanoacetat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18559.1000EA
24390
DKK
8.18559.1000
8.18559.9999
8.18559.0050
Allyl cyanoacetat, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetat
Formel:
C₆H₇NO₂ Molekylvægt: 125,13 g/mol Smeltepunkt: –40 °C Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 91 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013817 CAS-nummer: 13361-32-5 EINECS: 236-423-4 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -40.0 °C |
Molar Mass | 125.13 g/mol |
Boiling Point | 89 - 90 °C (5 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa |
Flash Point | 91 °C |
Refractive Index | 1.4393 (28 °C, 589 nm) |
Density | 1.072 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Cyanoacetic acid allyl ester |
Hill Formula | C6H7NO2 |
Chemical Formula | NCCH2COOCH2CH=CH2 |