5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18257.0100EA
771
DKK
8.18257.0100
8.18257.9999
5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molekylvægt: 163,14 g/mol Smeltepunkt: 200…203 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005604 CAS-nummer: 94-52-0 EINECS: 202-341-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 204 - 208 °C |
Molar Mass | 163.14 g/mol |
Bulk Density | 270 kg/m3 |
pH | 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |