Phenylchlorformiat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250EA 566 DKK
8.02353.0250 8.02353.9999 8.02353.9025 8.02353.9023 8.02353.9010
Phenylchlorformiat til syntese, Sigma-Aldrich®
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Molekylvægt: 156,57 g/mol
Kogepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000637
CAS-nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN nummer: 2746
ADR: 6.1 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials