Ethylcyanoacetat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00882.9025EA 0 DKK
8.00882.9999 8.00882.9025
Ethylcyanoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylcyanoacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,12 g/mol
Kogepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001940
CAS-nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5