Ethylchlorformiat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chlormyresyreethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00881.9025EA 0 DKK
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Ethylchlorformiat til syntese, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Molekylvægt: 108,52 g/mol
Kogepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000644
CAS-nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN nummer: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,03831