Ethylchloracetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
MERC8.00413.9999
Ethylchloracetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
Molekylvægt: 122,55 g/mol
Kogepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000932
CAS-nummer: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03818
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 12.3 g/l (20 °C)
Melting Point -26 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.8 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.4205 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 452 °C
Evaporation number 0.23