Dibenzothiophen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20727000EA 850 DKK
EHERC20727000
Dibenzothiophen
Dibenzothiophen
Formel: C₁₂H₈S
Molekylvægt: 184,26 g/mol
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Massefylde: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flammepunkt: 170 °C
MDL Number: MFCD00004969
CAS-nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9