1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17761300EA 510 DKK
EHERC17761300
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molekylvægt: 226,45 g/mol
Smeltepunkt: 71 °C
MDL Number: MFCD00014690
CAS-nummer: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III