Methyltrichloracetat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC17684000EA 711 DKK
EHERC17684000
Methyltrichloracetat
Methyltrichloracetat
Formel: C₃H₃Cl₃O₂
Molekylvægt: 177,41 g/mol
Kogepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –17,5 °C
Massefylde: 1,4897 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000794
CAS-nummer: 598-99-2
EINECS: 209-960-7
UN nummer: 2533
ADR: 6.1,III