m-Phenylendiamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Phenylendiamin
EHERCA16057900EA 1060 DKK
EHERCA16057900
m-Phenylendiamin
m-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Kogepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 63…64 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007799
CAS-nummer: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN nummer: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437