2-Methylbenzofuran
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15083785EA 1020 DKK
EHERC15083785
2-Methylbenzofuran
2-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
Molekylvægt: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005850
CAS-nummer: 4265-25-2
EINECS: 224-249-1