N-Isopropylanilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14463100EA 618 DKK
EHERC14463100
N-Isopropylanilin
N-Isopropylanilin
Formel: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
Molekylvægt: 135,21 g/mol
Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00026347
CAS-nummer: 768-52-5
EINECS: 212-196-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/64/759164.jpg