3-Hydroxy-5-methylisoxazol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hymexazol
EHERC14270000EA 1890 DKK
EHERC14270000
3-Hydroxy-5-methylisoxazol
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Molekylvægt: 99,09 g/mol
MDL Number: MFCD00144468
CAS-nummer: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6