2,6-Diisopropylnaphthalen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12637700EA 974 DKK
EHERC12637700
2,6-Diisopropylnaphthalen
2,6-Diisopropylnaphthalen
Formel: C₁₆H₂₀
Molekylvægt: 212,33 g/mol
Kogepunkt: 279,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00021648
CAS-nummer: 24157-81-1
EINECS: 246-045-1