Methylchloracetat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC11348700EA 588 DKK
EHERC11348700
Methylchloracetat
Methylchloracetat
Formel: C₃H₅ClO₂
Molekylvægt: 108,52 g/mol
Kogepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47 °C
MDL Number: MFCD00000931
CAS-nummer: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN nummer: 2295
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06122