Benzoesyrephenylamid

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC10532300EA 399 DKK
EHERC10532300
Benzoesyrephenylamid
Benzoesyrephenylamid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molekylvægt: 197,24 g/mol
Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 162…165 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003069
CAS-nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR