4,4'-Oxydianilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: p-Aminophenylether
EHERC10215000EA 680 DKK
EHERC10215000
4,4'-Oxydianilin
4,4'-Oxydianilin
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molekylvægt: 200,24 g/mol
Kogepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 184 °C
Flammepunkt: 218 °C
MDL Number: MFCD00007863
CAS-nummer: 101-80-4
EINECS: 202-977-0