6-(Trifluormethyl)indol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17009.03EA 2390 DKK
L17009.03 L17009.MD
6-(Trifluormethyl)indol ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185,15 g/mol
Smeltepunkt: 101…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272316
CAS-nummer: 13544-43-9
EINECS: 000-000-0