5-Methylthiazol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L15879.03EA
602
DKK
L15879.03
L15879.14
L15879.06
5-Methylthiazol ≥97%
5-Methylthiazole
Formel:
C₄H₅NS Molekylvægt: 99,16 g/mol Kogepunkt: 141…142 °C Smeltepunkt: –40,4 °C Massefylde: 1,120 Flammepunkt: 42 °C (107 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005335 CAS-nummer: 3581-89-3 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,III |