5-Methylisoxazol-4-carboxylsyre ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L14628.06EA 1070 DKK
L14628.06
5-Methylisoxazol-4-carboxylsyre ≥98%
5-Methylisoxazol-4-carboxylsyre
Formel: C₅H₅NO₃
Molekylvægt: 127,1 g/mol
Smeltepunkt: 144…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955655
CAS-nummer: 42831-50-5
EINECS: 000-000-0