1-Chlorethyl chlorformat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14197.14EA
1320
DKK
L14197.14
L14197.06
1-Chlorethyl chlorformat ≥98%
1-Chlorethyl chlorformat
Formel:
C₃H₄Cl₂O₂ Molekylvægt: 142,97 g/mol Kogepunkt: 119…121 °C Smeltepunkt: –65 °C Massefylde: 1,312 Flammepunkt: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS-nummer: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN nummer: 2742 ADR: 6.1,II |