n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L13559.AEEA 805 DKK
L13559.AE L13559.AP
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Molekylvægt: 64,06 g/mol
Massefylde: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
EINECS: 203-698-7
UN nummer: 3394
ADR: 4.2,I