N-Methylmaleimid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L00437.06EA 685 DKK
L00437.06 L00437.14
N-Methylmaleimid ≥98%
N-Methylmaleimid
Formel: C₅H₅NO₂
Molekylvægt: 111,1 g/mol
Kogepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 94…96 °C
MDL Number: MFCD00005508
CAS-nummer: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II